(Trifluoromethoxy)benzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 456-55-3
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Aromatic
Boiling Point: 102-104°
Beilstein Reference: 2043132
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040832
Formule:
C₇H₅F₃O Kookpunt: 102…104 °C Smeltpunt: –50 °C Dichtheid: 1,226 Vlampunt: 12 °C (53 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040832 CAS nummer: 456-55-3 EINECS: 207-269-5 UN: 1993 ADR: 3,II |