4-(Trifluoromethoxy)anisole 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Methoxy-4-(trifluoromethoxy)benzene
A19746.06
A19746.14
A19746.06EA
26.5
EUR
A19746.06
A19746.14
4-(Trifluoromethoxy)anisole 98
4-(Trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Formule:
C₈H₇F₃O₂ MW: 192.14 g/mol Kookpunt: 163…165 °C Dichtheid: 1.272 Vlampunt: 58 °C (136 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216942 CAS nummer: 710-18-9 UN: 1993 ADR: 3 III |