2,3-Difluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A16971.03
A16971.06
A16971.03EA
30.6
EUR
A16971.03
A16971.06
2,3-Difluorophenol ≥98%
2,3-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 6418-38-8
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 53-55°/25mm
Beilstein Reference: 2082265
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010262
Formule:
C₆H₄F₂O Kookpunt: 53…55 °C (25 mmHg) Smeltpunt: 34…38 °C Vlampunt: 56 °C (132 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010262 CAS nummer: 6418-38-8 UN: 2921 ADR: 8,II |