3,4-Difluorophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01786.1 SB01786.10 SB01786.50
MAYBSB01786.1EA 0 EUR
MAYBSB01786.1 MAYBSB01786.10 MAYBSB01786.50
3,4-Difluorophenol
3,4-Difluorophenol
Formule: C₆H₄F₂O
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 32…36 °C
MDL Nummer: MFCD00010315
CAS nummer: 2713-33-9
UN: 2921
ADR: 8,II