2,4-Difluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A14044.09
A14044.18
A14044.30
A14044.09EA
51.3
EUR
A14044.09
A14044.18
A14044.30
2,4-Difluorophenol ≥98%
2,4-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 367-27-1
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Phenol-like
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 52-54°/14mm
Beilstein Reference: 1934803
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00009715
Formule:
C₆H₄F₂O MW: 130.09 g/mol Kookpunt: 52…54 °C (14 mmHg) Smeltpunt: 21…24 °C Dichtheid: 1.362 Vlampunt: 56 °C (132 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009715 CAS nummer: 367-27-1 EINECS: 206-688-0 UN: 2921 ADR: 8 II |