2,4-Difluorophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SB00632.1 SB00632.10 SB00632.50
MAYBSB00632.1EA 0 EUR
MAYBSB00632.1 MAYBSB00632.10 MAYBSB00632.50
2,4-Difluorophenol
2,4-Difluorophenol
Formule: C₆H₄F₂O
Kookpunt: 146 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 20 °C
Dichtheid: 1,36 g/cm³ (20 °C)
MDL Nummer: MFCD00009715
CAS nummer: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
UN: 2921
ADR: 8,II