3,5-Difluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15177.06
A15177.14
A15177.06EA
70
EUR
A15177.06
A15177.14
3,5-Difluorophenol ≥98%
3,5-Difluorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 2713-34-0
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 70°(158°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 65-68°/1mm
Beilstein Reference: 2078616
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002255
Formule:
C₆H₄F₂O Kookpunt: 65…68 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 51…55 °C Dichtheid: 1,566 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 70 °C (158 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002255 CAS nummer: 2713-34-0 UN: 3261 ADR: 8,II |