2,5-Difluorophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A18744.06
A18744.14
A18744.06EA
33.4
EUR
A18744.06
A18744.14
2,5-Difluorophenol ≥97%
2,5-Difluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 2713-31-7
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 53°(127°F)
Odour: Phenol-like
Beilstein Reference: 2081076
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00042501
Formule:
C₆H₄F₂O Kookpunt: 166 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 36…40 °C Vlampunt: 53 °C (127 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042501 CAS nummer: 2713-31-7 UN: 2921 ADR: 8,II |