2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L08851.03
L08851.06
L08851.03EA
56.8
EUR
L08851.03
L08851.06
2-Fluoro-6-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-6-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 1526-17-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-94°
Beilstein Reference: 1870307
Formule:
C₆H₄FNO₃ Smeltpunt: 91…94 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042446 CAS nummer: 1526-17-6 EINECS: 216-199-4 |