2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13134.06
A13134.14
A13134.06EA
71.3
EUR
A13134.06
A13134.14
2-Fluoro-4-nitrophenol ≥98%
2-Fluoro-4-nitrophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 403-19-0
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 1944995
Formule:
C₆H₄FNO₃ Smeltpunt: 117…121 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00051970 CAS nummer: 403-19-0 |