5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
241970250
241971000
ACRO241970250EA
63.4
EUR
ACRO241970250
ACRO241971000
5-Fluoro-2-nitrophenol 99%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Formule:
C₆H₄FNO₃ Kookpunt: 260 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 32…35 °C Vlampunt: 91 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007107 CAS nummer: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Specification Test Results
Appearance | Yellow to orange-brown Powder or crystals or crystalline mass and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 32 to 35 °C |
GC | ≥98.5 % |