5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
A12568.09
A12568.18
A12568.30
A12568.09EA
32.2
EUR
A12568.09
A12568.18
A12568.30
5-Fluoro-2-nitrophenol ≥98%
5-Fluoro-2-nitrophenol
Purity: 98%
CAS No.: 446-36-6
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Flash Point: 91°(195°F)
Melting Point: 30-36°
Boiling Point: 260°
Beilstein Reference: 1870311
MDL No.: MFCD00007107
Formule:
C₆H₄FNO₃ Kookpunt: 260 °C Smeltpunt: 30…36 °C Vlampunt: 91 °C (195 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007107 CAS nummer: 446-36-6 EINECS: 207-168-6 |