5-Fluoro-2-nitrophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-2-hydroxynitrobenzene
SB00633.1 SB00633.10 SB00633.50
MAYBSB00633.1EA 0 EUR
MAYBSB00633.1 MAYBSB00633.10 MAYBSB00633.50
5-Fluoro-2-nitrophenol
5-Fluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Kookpunt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 36…37 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007107
CAS nummer: 446-36-6
EINECS: 207-168-6