3-Fluoro-4-nitrophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01916.1 SB01916.10 SB01916.50
MAYBSB01916.1EA 0 EUR
MAYBSB01916.1 MAYBSB01916.10 MAYBSB01916.50
3-Fluoro-4-nitrophenol
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formule: C₆H₄FNO₃
Smeltpunt: 90…92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041251
CAS nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6