4-Fluorophenol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
A11945.14 A11945.22 A11945.36
A11945.14EA 35.4 EUR
A11945.14 A11945.22 A11945.36
4-Fluorophenol ≥99%
4-Fluorophenol
Purity: 99% CAS No.: 371-41-5 Molecular Formula: C6H5FO Formula Weight: 112.10 Flash Point: 68°(154°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 185-188° Beilstein Reference: 1362752 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00002316
Formule: C₆H₅FO
Kookpunt: 185…188 °C
Smeltpunt: 44…50 °C
Dichtheid: 1,22
Vlampunt: 68 °C (154 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002316
CAS nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III