4-Fluorophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
SB00777.1 SB00777.10 SB00777.50
MAYBSB00777.1EA 0 EUR
MAYBSB00777.1 MAYBSB00777.10 MAYBSB00777.50
4-Fluorophenol
4-Fluorophenol
Formule: C₆H₅FO
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 44…47 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002316
CAS nummer: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
UN: 2923
ADR: 8,III