2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B20379.03
B20379.06
B20379.03EA
36
EUR
B20379.03
B20379.06
2,3,6-Trifluorophenol ≥98%
2,3,6-Trifluorophenol
Purity: 98%
CAS No.: 113798-74-6
Molecular Formula: C6H3F3O
Formula Weight: 148.09
Flash Point: 63°(145°F)
Melting Point: 31-36°
Beilstein Reference: 4976927
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061214
Formule:
C₆H₃F₃O Kookpunt: 155 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 31…36 °C Vlampunt: 63 °C (145 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061214 CAS nummer: 113798-74-6 UN: 3261 ADR: 8,II |