Pentafluorophenol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
147130050
147130100
147131000
ACRO147130050EA
34.1
EUR
ACRO147130050
ACRO147130100
ACRO147131000
Pentafluorophenol 99+%
Pentafluorophenol
Formule:
C₆HF₅O Kookpunt: 143 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 34…36 °C Dichtheid: 1,75 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002156 CAS nummer: 771-61-9 EINECS: 212-235-8 UN: 2923 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
HPLC | ≥96.0 % |