2-Fluorothiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24995.03
B24995.06
B24995.14
B24995.03EA
20.8
EUR
B24995.03
B24995.06
B24995.14
2-Fluorothiophenol ≥97%
2-Fluorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 2557-78-0
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 56°(133°F)
Refractive Index: 1.5550
Odour: Stench
Boiling Point: 164°
Beilstein Reference: 2039768
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00041419
Formule:
C₆H₅FS Kookpunt: 164 °C Dichtheid: 1,203 Vlampunt: 56 °C (133 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00041419 CAS nummer: 2557-78-0 UN: 3071 ADR: 6.1,II |