3-Fluorothiophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 2557-77-9
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Stench
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 2039302
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00040227
Formule:
C₆H₅FS Kookpunt: 156 °C Dichtheid: 1,203 Vlampunt: 58 °C (136 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040227 CAS nummer: 2557-77-9 EINECS: 219-876-2 UN: 3071 ADR: 6.1,II |