4-Fluorothiophenol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
SB01479.1 SB01479.10 SB01479.50
MAYBSB01479.1EA 0 EUR
MAYBSB01479.1 MAYBSB01479.10 MAYBSB01479.50
4-Fluorothiophenol
4-Fluorothiophenol
Formule: C₆H₅FS
MW: 128.17 g/mol
Kookpunt: 164
Dichtheid: 1.1996 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004846
CAS nummer: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
UN: 3071
ADR: 6.1 II