1,3-Diiodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L17445.06 L17445.14
L17445.06EA 35.4 EUR
L17445.06 L17445.14
1,3-Diiodobenzene ≥98%
1,3-Diiodobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 626-00-6 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-37° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 1904540 MDL No.: MFCD00041731
Formule: C₆H₄I₂
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 35…37 °C
Dichtheid: 2,470
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041731
CAS nummer: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable