1,4-Diiodobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A15335.14 A15335.22
A15335.14EA 53.1 EUR
A15335.14 A15335.22
1,4-Diiodobenzene ≥98%
1,4-Diiodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 624-38-4 Molecular Formula: C6H4I2 Formula Weight: 329.91 Melting Point: 128-132° Boiling Point: 285° MDL No.: MFCD00001054
Formule: C₆H₄I₂
Kookpunt: 285 °C
Smeltpunt: 128…132 °C
Dichtheid: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001054
CAS nummer: 624-38-4
EINECS: 210-842-2