Iodobenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phenyliodide
122331000 122335000
ACRO122331000EA 111 EUR
ACRO122331000 ACRO122335000
Iodobenzene 98%
Iodobenzene
Formule: C₆H₅I
Kookpunt: 188 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,82 g/cm³
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001029
CAS nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6
Merck Index: 13,05051
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6180 to 1.6200 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %