5-Iodovanillin
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01117.1 SB01117EA SB01117EE
MAYBSB01117.1EA 0 EUR
MAYBSB01117.1 MAYBSB01117EA MAYBSB01117EE
5-Iodovanillin
5-Iodovanillin
Formule: C₈H₇IO₃
Kookpunt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 186…187 °C
MDL Nummer: MFCD00006941
CAS nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7