4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L01060.09
L01060.18
L01060.09EA
78.8
EUR
L01060.09
L01060.18
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde ≥98%
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 1948-40-9
Molecular Formula: C7H4I2O2
Formula Weight: 373.92
Melting Point: 198-206°
Beilstein Reference: 1283414
Formule:
C₇H₄I₂O₂ Smeltpunt: 198…206 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014670 CAS nummer: 1948-40-9 EINECS: 217-754-3 |