4-Iodobenzonitrile ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Iodobenzonitrile
B25104.06 B25104.14 B25104.22
B25104.06EA 66.7 EUR
B25104.06 B25104.14 B25104.22
4-Iodobenzonitrile ≥98%
4-Iodobenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 3058-39-7 Molecular Formula: C7H4IN Formula Weight: 229.02 Melting Point: 125-127° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00051310
Formule: C₇H₄IN
MW: 229.02 g/mol
Kookpunt: 285
Smeltpunt: 125…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051310
CAS nummer: 3058-39-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III