2-Iodobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: o-Iodobenzoic acid
A10563.14 A10563.22 A10563.36
A10563.14EA 25.4 EUR
A10563.14 A10563.22 A10563.36
2-Iodobenzoic acid ≥98%
2-Iodobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 88-67-5 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 1861406 Merck Reference: 14,5030 MDL No.: MFCD00002419
Formule: C₇H₅IO₂
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 160…164 °C
Dichtheid: 2,250
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002419
CAS nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 14,5030