2-Iodobenzoic acid
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BTB05694.250 BTB05694.1
MAYBBTB05694.250EA 0 EUR
MAYBBTB05694.250 MAYBBTB05694.1
2-Iodobenzoic acid
2-Iodobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₂
Kookpunt: 314 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 159…160 °C
Dichtheid: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002419
CAS nummer: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052