3-Iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-Iodobenzoic acid
160480100 160480500
ACRO160480100EA 36.3 EUR
ACRO160480100 ACRO160480500
3-Iodobenzoic acid 98%
3-Iodobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₂
Kookpunt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 185…189 °C
Dichtheid: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002496
CAS nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %