3-Iodobenzoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: m-Iodobenzoic acid
A11515.30 A11515.18 A11515.09
A11515.30EA 492 EUR
A11515.30 A11515.18 A11515.09
3-Iodobenzoic acid ≥98%
3-Iodobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 618-51-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: 186-188° Beilstein Reference: 971088
Formule: C₇H₅IO₂
Kookpunt: 337 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 186…188 °C
Dichtheid: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002496
CAS nummer: 618-51-9
EINECS: 210-555-2