4-Iodobenzoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
124480100 124480500
ACRO124480100EA 39.4 EUR
ACRO124480100 ACRO124480500
4-Iodobenzoic acid 98%
4-Iodobenzoic acid
Formule: C₇H₅IO₂
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 270…274 °C
Dichtheid: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002533
CAS nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %