4-Iodobenzoic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A10730.09 A10730.18 A10730.30
A10730.09EA 38.9 EUR
A10730.09 A10730.18 A10730.30
4-Iodobenzoic acid ≥97%
4-Iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 619-58-9 Molecular Formula: C7H5IO2 Formula Weight: 248.02 Melting Point: ca 265° dec. Beilstein Reference: 1860232
Formule: C₇H₅IO₂
Kookpunt: 319 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 2,18
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002533
CAS nummer: 619-58-9
EINECS: 210-603-2