5-Iodoanthranilic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A19838.06
A19838.14
A19838.06EA
13.8
EUR
A19838.06
A19838.14
5-Iodoanthranilic acid 98%
5-Iodoanthranilic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5326-47-6
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 639029
Formule:
C₇H₆INO₂ Kookpunt: 360 °C (1013 hPa) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007849 CAS nummer: 5326-47-6 EINECS: 226-205-7 |