2-Iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
A13059.06EA 35.9 EUR
A13059.06 A13059.14 A13059.18 A13059.22
2-Iodoaniline ≥98%
2-Iodoaniline
Purity: 98+% CAS No.: 615-43-0 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 2204899 MDL No.: MFCD00007680
Formule: C₆H₆IN
Kookpunt: 263 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…57 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007680
CAS nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0