3-Iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L01159.09 L01159.18
L01159.09EA 57.8 EUR
L01159.09 L01159.18
3-Iodoaniline ≥98%
3-Iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 626-01-7 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6840 Melting Point: 21-24° Boiling Point: 145-146°/15mm Beilstein Reference: 636058 MDL No.: MFCD00007781
Formule: C₆H₆IN
Kookpunt: 145…146 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 21…24 °C
Dichtheid: 1,821
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007781
CAS nummer: 626-01-7
EINECS: 210-922-7