4-Iodoaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
B21936.18 B21936.30
B21936.18EA 52.4 EUR
B21936.18 B21936.30
4-Iodoaniline ≥98%
4-Iodoaniline
Purity: 98% CAS No.: 540-37-4 Molecular Formula: C6H6IN Formula Weight: 219.03 Melting Point: 61-64° Beilstein Reference: 774101 Merck Reference: 14,5027 MDL No.: MFCD00007848
Formule: C₆H₆IN
Kookpunt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 61…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007848
CAS nummer: 540-37-4
EINECS: 208-743-4
Merck Index: 14,5027