1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23950.06 B23950.14 B23950.22
B23950.06EA 29.8 EUR
B23950.06 B23950.14 B23950.22
1-Iodo-4-nitrobenzene ≥98%
1-Iodo-4-nitrobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 636-98-6 Molecular Formula: C6H4INO2 Formula Weight: 249.01 Melting Point: 172-177° Boiling Point: 288-290° MDL No.: MFCD00007299
Formule: C₆H₄INO₂
Kookpunt: 288…290 °C
Smeltpunt: 172…177 °C
Dichtheid: 2,273 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007299
CAS nummer: 636-98-6
EINECS: 211-272-7