3-Iodoanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-iodoanisole
A14208.06 A14208.14
A14208.06EA 29.2 EUR
A14208.06 A14208.14
3-Iodoanisole ≥98%
3-Iodoanisole
Purity: 98% CAS No.: 766-85-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6130 Boiling Point: 243-244° Beilstein Reference: 1858896 MDL No.: MFCD00001048
Formule: C₇H₇IO
Kookpunt: 243…244 °C
Dichtheid: 1,780
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001048
CAS nummer: 766-85-8
EINECS: 212-173-1