4-Iodoanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A12144.14 A12144.22 A12144.36
A12144.14EA 34.9 EUR
A12144.14 A12144.22 A12144.36
4-Iodoanisole ≥98%
4-Iodoanisole
Purity: 98+% CAS No.: 696-62-8 Molecular Formula: C7H7IO Formula Weight: 234.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 1906692 MDL No.: MFCD00001056
Formule: C₇H₇IO
Kookpunt: 240 °C
Smeltpunt: 48…52 °C
Dichtheid: 1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001056
CAS nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7