2,4,6-Triiodophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17145.06 A17145.14 A17145.22
A17145.06EA 36.9 EUR
A17145.06 A17145.14 A17145.22
2,4,6-Triiodophenol ≥98%
2,4,6-Triiodophenol
Purity: 98% CAS No.: 609-23-4 Molecular Formula: C6H3I3O Formula Weight: 471.80 Melting Point: 156-160° Beilstein Reference: 2046861
Formule: C₆H₃I₃O
Kookpunt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 156…160 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002179
CAS nummer: 609-23-4
EINECS: 210-186-7