2-Iodophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13599.06
A13599.14
A13599.22
A13599.06EA
23.7
EUR
A13599.06
A13599.14
A13599.22
2-Iodophenol ≥98%
2-Iodophenol
Purity: 98%
CAS No.: 533-58-4
Molecular Formula: C6H5IO
Formula Weight: 220.01
Flash Point:
Formule:
C₆H₅IO MW: 220.01 g/mol Kookpunt: 186…187 °C (160 mmHg) Smeltpunt: 39…41 °C Dichtheid: 1.947 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013963 CAS nummer: 533-58-4 EINECS: 208-569-9 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,05057 |