4-Iodophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A13455.14 A13455.06 A13455.22
A13455.14EA 90.6 EUR
A13455.14 A13455.06 A13455.22
4-Iodophenol ≥98%
4-Iodophenol
Purity: 98+% CAS No.: 540-38-5 Molecular Formula: C6H5IO Formula Weight: 220.01 Melting Point: 91-95° Boiling Point: 138°/5mm Merck Reference: 14,5036 MDL No.: MFCD00002327
Formule: C₆H₅IO
MW: 220.01 g/mol
Kookpunt: 138 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 91…95 °C
Dichtheid: 2.13 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002327
CAS nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,05058