Vloeistofmonsternemers, ProfiSampler
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5305-1100 5305-1000
331-0021EA 685 EUR
331-0021 BURK5305-1000
Vloeistofmonsternemers, ProfiSampler
Monsternemers Monsternemers voor vloeistoffen
ProfiSampler, de vacuümgestuurde monsterafnemer voor robuust industrieel gebruik.
  • Drie voeten garanderen dat de ProfiSampler veilig staat
  • Vulniveauregeling, automatische terugloop en overvulbeveiliging door ingebouwd ontluchtingsventiel
  • Verkrijgbaar met aanzuigslang in PE, PA en PTFE waar de hoogste zuiverheidsgraad vereist is
  • Kan worden geleverd met rechte zuigbuizen voor eenvoudigere bemonstering, incl. transportkoffer voor netjes transport en afvoer van de zuigbuizen
  • Monsterflesjes verkrijgbaar in verschillende materialen en maten
ProfiSampler PP voor algemene monsters, zwakke zuren, basen, detergenten en chemische baden. Gemaakt van stevig, chemisch bestendig polypropyleen.
ProfiSampler aluminium voor oplosmiddelen en brandbare vloeistoffen in explosiecategorieën IIA, IIB en IIC. Met flessenschroefdraad GL 45 (geschikt voor Schott glazen flessen van 100 tot 1000 ml).
Bij het nemen van monsters van brandbare vloeistoffen moet het apparaat geaard zijn. Hiervoor dienen aardingskabel en eventueel aanvullend antistatische set gebruikt te worden, zie toebehoren.
Zuigvolume: 200ml
Zuigdruk: 0,5 bar
Zuighoogte vanaf vloeistofoppervlak: 5 m
Leveringsinformatie: ProfiSampler (PP), bestaande uit: Vacuümpomp, van massief PP, met voeten, ontluchtingsventiel en flesschroefdraad GL 40, 1 PP-fles 250 ml, 10 m PE-zuigslang (rol), 1 slangsnijder, 1 roestvrijstalen slanggewicht van AISI 304 (1.4301) , 20 seal-it flessenzegels.
ProfiSampler (aluminium), bestaande uit: Vacuümpomp van aluminium, met voeten, ontluchtingsventiel en flesschroefdraad GL 45 met glazen fles 500 ml, 5 zuigslangen PA zwart (220 cm lang, elektrisch geleidend), slangsnijder, messing slanggewicht, 20 seal-it flesafdichtingen, aardingskabel.