Standaardoplossingen voor geleidbaarheid
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
84131.260EA 35.9 EUR
84131.260 84132.260 84133.260 84134.230 84135.260 84136.260 84137.260 84138.260 84139.260 84140.260 84141.260 84142.260 84143.260 84144.260 84145.260 84146.260 84131.180 84135.180 84135.290 84136.180 84136.290 84107.260 84108.260 84149.260 85917.260 85918.260 85919.260
Standaardoplossingen voor geleidbaarheid
Standaarden Geleidbaarheidsstandaarden
A complete range of certified control standards with values ranging from 1,3 to 500000 µs to meet all the requirements for electrochemical analysis.
  • Nauwkeurig tot op ±1%
  • Traceerbaar naar NIST, conform Eur. Ph.- en USP-vereisten
  • Getest met INAB-geaccrediteerde testmethoden volgens ISO 17025
Standaardwaarden (25 °C)
Wordt gebruikt voor bepaling van celconstante - zie aanbevelingen van de fabrikant van het instrument voor het betreffende celontwerp.
Premiumwaarden (25 °C)
Deze standaarden zijn om te controleren of het meetsysteem (instrument, sonde en operator) monsterwaarden op het betreffende vlak nauwkeurig kan detecteren (bijvoorbeeld 20 μs/cm voor farmaceutisch water of 100000 μs/cm voor milieumonsters).