Mechanische timers
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
900 901
KART900EA 46.7 EUR
KART900 KART901
Mechanische timers
Timers Mechanische timers
Twee verschillende manuele timers gemaakt van ABS.
  • Met mechanische beweging (3% nauwkeurigheid)
  • Tijdregistratie tot 60 minuten
  • Draagbaar en zakformaat
  • Het ronde Onehand-model kan met slechts één hand worden opgewonden
  • Een alarm gaat af bij het verstrijken van de ingestelde tijd
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable