Phenyl isocyanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050
8.21001.0005EA 54.2 EUR
8.21001.0005 8.21001.1000 8.21001.9050
Phenyl isocyanate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Phenyl isocyanate
Formule: C₇H₅NO
Kookpunt: 165 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001994
CAS nummer: 103-71-9
EINECS: 203-137-6
UN: 2487
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 12,07449