Containers, wijde opening, met schroefdop
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5550 5551 5560 5561
KART5550EA 281 EUR
KART5550 KART5551 KART5560 KART5561
Containers, wijde opening, met schroefdop
Monsternamepotjes Containers voor algemeen gebruik
PP, translucent, wide mouth, with screw cap lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available sterile single packed and not sterile.
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904