Weefselcassettes in QuickLoad™-houders, Swingsette™, M517SL
Leverancier: Simport Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M517-10SL M517-11SL M517-12SL M517-2SL M517-3SL M517-4SL M517-5SL M517-6SL M517-7SL M517-8SL M517-9SL
720-1471EA 179 EUR
720-1471 720-1472 720-1473 720-1477 720-1478 720-1479 720-1480 720-1481 720-1482 720-1483 720-1484
Weefselcassettes in QuickLoad™-houders, Swingsette™, M517SL
Histologie-cassettes Cassettes voor weefselbehandeling
Acetaal polymeer.
  • Scharnierende deksel geleverd in aparte verpakking om het gemakkelijker te maken om de cassettes te gebruiken met commerciële printers; groot lipje om het openen gemakkelijker te maken
  • Wegwerpcassettes van kunststof zijn zeer resistent tegen histologische oplosmiddelen
  • Langwerpige openingen voor goede vloeistofuitwisseling
  • Voorkant gekanteld 45° om te kunnen worden gebruikt met bepaalde automatische etiketteringssystemen
Verpakking: Verpakking: Elke doos bevat 10 hoesjes met 75 cassettes en 10 zakken met 75 deksels.