Aniline
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
EHERCA10262500EA 54.2 EUR
EHERCA10262500
Aniline
Aniline
Formule: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Kookpunt: 184 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –6,2 °C
Dichtheid: 1,019 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007629
CAS nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
UN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00661
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/87/50/758750.jpg